Learn More
Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10168282
Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10168282
25 kg, Fibre drum
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Glass Bottle
Codice prodotto. 10168282
Marca: Thermo Scientific Acros 196640251
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione >1700.0°C
Materiale o nome chimico Sodium sulfate
Punto di fusione 884.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Formula lineare Na2SO4
Fieser 01,1103
Indice di Merck 15, 8809
Informazioni di solubilità Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
IUPAC Name disodium sulfate
Peso formulazione 142.04
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Fibre drum
Densità 2.68
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464822 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/07/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
Numero di lottoA0464226 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/07/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
Numero di lottoA0463652 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/06/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
Numero di lottoA0463781 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/06/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
Numero di lottoA0463651 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/06/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
Titolo del prodotto
Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals >