Learn More
- Home
- Products
- Chemicals
- Salts and Inorganics
- Inorganic Salts
- Alkali Metal Salts
- Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10493372Codice prodotto. 10493372
Marca: Thermo Scientific Acros 196640050
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
CAS | 7757-82-6 |
Formula molecolare | Na2O4S |
Molecular Weight (g/mol) | 142.04 |
Numero MDL | MFCD00003504 |
InChI Key | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Vedi altri risultatiMostra meno risultati |
PubChem CID | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Specifica
Punti di ebollizione | >1700.0°C |
Materiale o nome chimico | Sodium sulfate |
Punto di fusione | 884.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 5 kg |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min |
Formula lineare | Na2SO4 |
Fieser | 01,1103 |
Indice di Merck | 15, 8809 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol |
IUPAC Name | disodio; solfato |
Peso formulazione | 142.04 |
Percent Purity | 99% |
Grado | Ultrapuro |
Imballaggio | Flacone in plastica |
Densità | 2.68 |
Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Suggerimenti di prodotto
Altri prodotti che potrebbero interessarti
-
Risparmio di 13.74€Codice prodotto. 10316390
-
Risparmio di 8.34€Codice prodotto. 10831471
-
-
Codice prodotto. 15642390
-
Codice prodotto. 15647110
-
Codice prodotto. 15662450
-
-
Codice prodotto. 11408727
-
Codice prodotto. 10032580
-
Codice prodotto. 10032590
-
Codice prodotto. 10168282
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Numero di lottoA0464822 | Tipo di certificatoCertificato di analisi | Data26/07/2024 | Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
Numero di lottoA0464226 | Tipo di certificatoCertificato di analisi | Data02/07/2024 | Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
Numero di lottoA0463652 | Tipo di certificatoCertificato di analisi | Data21/06/2024 | Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
Numero di lottoA0463781 | Tipo di certificatoCertificato di analisi | Data14/06/2024 | Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
Numero di lottoA0463651 | Tipo di certificatoCertificato di analisi | Data12/06/2024 | Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
- 1