Learn More
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10121910
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10121910
10 L, Bag in box
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Codice prodotto. 10121910
Marca: Fisher Chemical J/7950/24
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7772-98-7
Formula molecolare Na2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD00003499
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium sulfanidesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifica
Forma fisica Liquid
Quantità 10 L
Imballaggio Bag in box
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2525707 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2025 Catalog NumberJ/7950C/05,J/7950/24,J/7950C/90,J/7950/21,J/7950/17,J/7950/27,J/7950/15
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™ >