Learn More
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Descrizione
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Specifica
Specifica
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 5 L |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 2.5 MB
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525707 | Certificato di analisi | 10/02/2025 | J/7950C/05,J/7950/24,J/7950C/90,J/7950/21,J/7950/17,J/7950/27,J/7950/15 |
Titolo del prodotto
Sodium Thiosulfate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™ >