Learn More
Sodium Tungstate Dihydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15602200
Sodium Tungstate Dihydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15602200 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
100 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 15602200
Marca: Honeywell-Fluka 223336100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10213-10-2
Formula molecolare H4Na2O6W
Molecular Weight (g/mol) 329.846
Numero MDL MFCD00149190
InChI Key WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2oVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)tungsten;dihydrate
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Tungstate Dihydrate
Quantità 100 g
Formula lineare Na2WO4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 329.85g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tungstate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium tungstate-2-hydrate
Titolo del prodotto
Sodium Tungstate Dihydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >