Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori orbitali aperti Solaris™ 2000 e 4000
Questi agitatori orbitali rappresentano il nuovo standard di affidabilità e innovazione tecnica. Robusti e realizzati per l'uso intensivo, combinano un nuovo design ergonomico con funzionalità migliorate che consentono di risparmiare tempo, salvaguardare i processi di lavorazione e progredire nella scienza.
4190.85€ - 9246.00€
Specifica
Orbita | 1 in. |
---|---|
Accuratezza del controllo della velocità | ± 1 gir/min |
Requisiti elettrici | 100-240 V, 50/60 Hz |
Certificazione/Conformità | CE, cUL, UL |
Tipo di unità di controllo | Touchscreen |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16221591
|
Thermo Scientific™
SK2000 |
Solaris Small Open Air Shaker |
4693.35€
1 unità |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16241591
|
Thermo Scientific™
SK4000 |
Solaris Large Open Air Shaker |
9246.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16454310
|
Thermo Scientific™
SK2000PR |
Solaris 2000 |
4190.85€
1 unità |
Spedizione stimata: 11-01-2029
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16464310
|
Thermo Scientific™
SK4000PR |
Solaris 4000 |
6884.25€
1 unità |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Gli agitatori orbitali Thermo Scientific Solaris definiscono il nuovo standard di affidabilità e innovazione tecnica. Robusti e realizzati per l'uso intensivo, combinano un nuovo design ergonomico con funzionalità migliorate che consentono di risparmiare tempo, salvaguardare i processi di lavorazione e progredire nella conoscenza.
- Controllo variabile della velocità da 15 a 525 gir/min
- Il modello 2000 accetta carichi fino a 42 libbre e il 4000 fino a 84 libbre con singole piattaforme
- Funzionamento a intervalli di temperatura da 0° a 40°C (104°F) con umidità senza condensa dal 20 all'80%
- Possibilità di utilizzo in una vasta gamma di incubatori, ambienti riscaldati, camere climatiche e refrigeratori
- Motore CC a stato solido senza spazzole che non richiede manutenzione
- Sensore di sbilanciamento che arresta il movimento della piattaforma in caso di vibrazioni eccessive, con segnalazioni visive/acustiche fino al ripristino delle condizioni corrette
- Le funzioni programmabili consentono di salvare fino a 99 singoli programmi per facilitare configurazione e riproducibilità
- Il display touchscreen a colori consente di vedere in modo chiaro la velocità e i tempi di esecuzione contemporaneamente, anche a distanza
- Registri di monitoraggio cronologico di avvisi, allarmi e interazioni per garantire una maggiore sicurezza e riproducibilità del lavoro
- Connessioni USB ed Ethernet per il monitoraggio e l'uscita dati
- Funzionamento con un livello ridotto di rumore
- Piattaforme facili da rimuovere che rendono la pulizia facile e veloce
- Grazie agli angoli arrotondati, è possibile pulire l'unità in modo rapido e completo
- Funzionamento continuo o temporizzato
- Funzione di avvio dolce che elimina i movimenti bruschi all'avvio e alla fine, evitando fuoriuscite di materiale dai contenitori o dalle beute
- Memorizzazione dei parametri in caso di interruzione dell'alimentazione e riavvio automatico al ripristino dell'erogazione di corrente
Certifications
UL, cUL, CE
Warranty
2 anni di assistenza, 5 anni per i ricambi e 10 anni sul meccanismo di azionamento
Specifica
1 in. | |
100-240 V, 50/60 Hz | |
Touchscreen |
± 1 gir/min | |
CE, cUL, UL | |
Da 20 a 80%, senza condensa |