Learn More
Solketal, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11347855
Solketal, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11347855
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Codice prodotto. 11347855
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02814.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Solketal is useful for synthesis of mono-, di- and triglycerides. It is used as the starting reagent for synthesis of tulipaline derivatives. It acts as a fuel additive in gasoline. It is an inhibitor of Methyl ethyl ketone .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Solketal is useful for synthesis of mono-, di- and triglycerides. It is used as the starting reagent for synthesis of tulipaline derivatives. It acts as a fuel additive in gasoline. It is an inhibitor of Methyl ethyl ketone .
Solubility
Soluble in water (fully), alcohol, acetals, esters, and ethers.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are acids, Strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-79-8
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.159
Numero MDL MFCD00063238
InChI Key RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketalVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 7528
IUPAC Name (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Specifica
Materiale o nome chimico Solketal
Punto di fusione -27°C
Densità 1.064
Punti di ebollizione 188°C to 190°C
Punto d'infiammabilità 80°C (176°F)
Indice di rifrazione 1.434
Quantità 500 g
Beilstein 104465
Indice di Merck 14,5213
Informazioni di solubilità Soluble in water (fully),alcohol,acetals,esters,and ethers.
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10243788 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/10/2022 Catalog NumberL02814.22,L02814.0E,L02814.36
Numero di lotto10151125 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL02814.22,L02814.0E,L02814.36
Numero di lotto10121127 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL02814.22,L02814.0E,L02814.36
Numero di lotto10236338 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL02814.22,L02814.0E,L02814.36
Numero di lotto10199494 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberL02814.22,L02814.0E,L02814.36
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Solketal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Solketal
Titolo del prodotto
Solketal, 97%, Thermo Scientific Chemicals >