Learn More
Fisherbrand™ Cartucce di ricambio
Facilitates the demineralization of water with conductivity of 0.3 to 2μS/cm and pH 6 to 7. Fisherbrand™ Spare Cartridges for Portable Demineralizers start blue and gradually change color to ocher as they become saturated.
268.00€ - 416.00€
Specifica
Indicatore di colore | Blue cartridge turns ocher brown |
---|---|
Capacità | Depends on the quality of the inlet water |
Portata | 150 L/hr. |
Tipo di resina | Ion Exchanger |
Dimensioni del filtro | 60 cm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11944169
|
Fisherbrand™
KC+3 |
Per serie 8300F |
268.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11954169
|
Fisherbrand™
KC+4 |
Per serie 8300H |
342.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11964169
|
Fisherbrand™
KC+5 |
Per serie 8300K |
416.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Contain only new resins that have not been polluted or regenerated
- Level of performance is constant and guaranteed
- Robust and practical construction
- Quick connectors make assembly/dismantling easy and fast
Specifica
Blue cartridge turns ocher brown | |
150 L/hr. | |
60 cm |
Depends on the quality of the inlet water | |
Ion Exchanger | |
Cartucce di ricambio |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cartucce di ricambio