Learn More
Eppendorf™ Guarnizione di ricambio
Per rotori Eppendorf
Marca: Eppendorf™ 5820705000
104.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Guarnizione di ricambio per coperchi rotore
- Disponibili per un'ampia gamma di prodotti
Specifica
Spare Sealing | |
Rotor A-2-DWP-AT | |
Pack of 2 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Guarnizione di ricambio > Aerosol Tight Cap 400mL