Learn More
Fisherbrand™ Microcentrifughe, Micro 17/R17
Timer da 99 minuti regolabile e funzione di centrifuga rapida per cicli brevi
Marca: Fisherbrand™
1417.02 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Capacità: 48 ml (24 provette da 1,5/2 ml)
- Velocità massima/RCF: 13300 giri/min/17000 xg
- Timer da 99 minuti regolabile e funzione di centrifuga rapida per cicli brevi
- Fornite con rotore (24 x 1,5/2 ml) e coperchio a biocontenimento
Specifica
24 x 1.5/2 ml | |
17,000 x g | |
Microcentrifuga Micro 17, ventilata |
13,300 giri/min | |
Yes | |
No |
Videos
-
Fisherbrand Microcentrifuges, Micro 17/17R (EN)
Offerte speciali
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Make Us an Offer on Centrifuges
Unlock special pricing on top centrifuges. Make us an offer today and upgrade your lab equipment. Limited time only!Codice sconto: 21629Scade: 2025-12-31
Days
263Hours
15Minutes
13Seconds
30 -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31