Learn More
BINDER™ Specimen Temperature Display
Flexible Pt100 indoor temperature sensor
907.00€
Specifica
Materiale Steel
Tipo Temperature Sensor
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
30238262
Vedere i documenti
BINDER™
8012-2549
KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060, KB 1600
907.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30238364
Vedere i documenti
BINDER™
8012-2553
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600
907.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30238363
Vedere i documenti
BINDER™
8012-2554
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
907.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30238339
Vedere i documenti
BINDER™
8012-2591
KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
907.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Platinum 100 ohm temperature sensor for sample temperature display or control.
Specifica
Specifica
Steel
Temperature Sensor
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
BINDER™ Specimen Temperature Display