Learn More
Bochem™ Square Wire Basket
Bochem™ Square Wire Basket with special high quality processing at the welding points.
Marca:  Bochem™ 10022
Codice prodotto. 10356001
  • 50.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Square
  • Special high quality processing
  • 18/10 E-Poli
Specifica
Specifica
18/10 E-Poli
Square
L x W x H: 120 x 120 x 120 mm
8 x 8 x 1mm Mesh
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bochem™ Square Wire Basket > Size: 120 x 120 x 120mm (L x W x H)