Learn More
Fisherbrand™ Pinze con estremità smussate in acciaio inox
Caratterizzate da una superficie non adesiva con rivestimento in PTFE a cui possono aderire in modo permanente solo pochissime sostanze liquide o solide. Le pinze con estremità smussate in acciaio inox Nickel Electro™ con eccellenti proprietà di non bagnabilità sono facili da pulire e possono essere sottoposte a sterilizzazione a vapore o chimica.
Marca: Fisherbrand™ 7212
Descrizione
PTFE coated forceps, providing a non-stick surface to which very few solid or liquid substances will permanently adhere.- Chemically resistant and non-contaminating
- Non-protein binding and providing bio-inert surfaces
- No critical quantities lost due to sticking
- No build up on surfaces
- Ideal for use under severe laboratory conditions
- Excellent non-wetting properties for easy cleaning and can be steam or chemically sterilized
- With guide pin
Specifica
Estremità smussate | |
Acciaio inox rivestito in PTFE | |
130 mm |
ciascuno | |
Pinzette | |
Lama zigrinata |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Pinze con estremità smussate in acciaio inox > Body Height: 130mm