Learn More
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray for UN30, 15 mm
Non-perforated bottom drip trays constructed of stainless steel.
Marca: Memmert™ UN30B04356
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessory
- May affect temperature distribution
- Constructed of stainless steel
- Rim height: 15 mm
Specifica
UN30 Oven | |
Bottom Drip Tray | |
Acciaio inox | |
Rim: 15 mm |
Titolo del prodotto
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray for UN30, 15 mm > For Use With: UN30