Learn More
Thermo Scientific™ Taq DNA Polymerase, native (5 U/μL)
Thermo Scientific Native Taq DNA Polymerase is a highly thermostable DNA polymerase of the thermophilic bacterium Thermus aquaticus.
Marca:  Thermo Scientific™ EP0282
Codice prodotto. 10829230
  • 235.00€ / 500 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Taq DNA Polymerase, native (5 U/μL), 100 μL
• 10X Taq Buffer with KCl, 2 x 1.25 mL
• 10X Taq Buffer with (NH4)2SO4, 2 x 1.25 mL
• 25 mM MgCl2, 2 x 1.25 mL
Store at -20°C.
Low
Standard
500 Units
5 U/μL
No
Separate Components
2 mL
Without BSA
Taq DNA Polymerase
DNA Polymerase
Standard PCR
1X
3'-A
DNA
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2838269 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0282
Numero di lotto2892082 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0282
Numero di lotto2918216 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberEP0282
Numero di lotto3003856 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog NumberEP0282
Numero di lotto3057616 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog NumberEP0282
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Taq DNA Polymerase, native (5 U/μL) > Without BSA, 500 Units