Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Calibration Weights - OIML F1, NVLAP
Supplied with a NVLAP Accredited Certificate and Adjusted to Meet or Exceed OIML F1 Tolerances
46.15€ - 1560.00€
Specifica
Certificazione/Conformità NVLAP Accredited Certificate
Include Protective Case
Visualizza altre specifiche
Prodotti 23
Codice del prodotto Marca Massa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Massa Prezzo Quantità e disponibilità  
16692422
Vedere i documenti
Ohaus™
80780331
1 mg
46.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16602432
Vedere i documenti
Ohaus™
80780332
2 mg
46.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16612432
Vedere i documenti
Ohaus™
80780333
5 mg
46.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16622432
Vedere i documenti
Ohaus™
80780334
10 mg
46.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16632432
Vedere i documenti
Ohaus™
80780335
20 mg
46.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16642432
Vedere i documenti
Ohaus™
80780336
50 mg
46.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16652432
Vedere i documenti
Ohaus™
80780337
100 mg
46.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16662432
Vedere i documenti
Ohaus™
80780338
200 mg
46.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16672432
Vedere i documenti
Ohaus™
80780339
500 mg
46.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16682432
Vedere i documenti
Ohaus™
80780340
1 g
71.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16692432
Vedere i documenti
Ohaus™
80780341
2 g
71.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16602442
Vedere i documenti
Ohaus™
80780342
5 g
76.90€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16612442
Vedere i documenti
Ohaus™
80780343
10 g
82.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16622442
Vedere i documenti
Ohaus™
80780344
20 g
87.15€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16632442
Vedere i documenti
Ohaus™
80780345
50 g
92.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16642442
Vedere i documenti
Ohaus™
80780346
100 g
113.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16652442
Vedere i documenti
Ohaus™
80780347
200 g
134.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16662442
Vedere i documenti
Ohaus™
80780348
500 g
190.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16672442
Vedere i documenti
Ohaus™
80780349
1 kg
252.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16682442
Vedere i documenti
Ohaus™
80780350
2 kg
385.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16692442
Vedere i documenti
Ohaus™
80780351
5 kg
554.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16602452
Vedere i documenti
Ohaus™
80780352
10 kg
1000.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16612452
Vedere i documenti
Ohaus™
80780353
20 kg
1560.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Weights in masses ranging from 1 gram to 1 kilogram are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
  • Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free
  • NVLAP Calibration Certificate is accredited to ISO 17025 which is recognizable through ILAC
  • Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
Specifica
Specifica
NVLAP Accredited Certificate
Protective Case
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ohaus™ Stainless Steel Calibration Weights - OIML F1, NVLAP