Learn More
BD Ago in acciaio inox per adesivi epossidici
Color coded for easy recognition of the needle’s guage. BD™ Microlance™ Stainless Steel Needles feature thin walls for optimal flow and fit Luer slip syringes. These sterile, individually wrapped needles ensure more comfortable insertion with less risk for punching.
3.70€ - 109.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Esclusivamente monouso |
Senza lattice | Sì |
Product Type | Ago |
Sterilità | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) ago | Diametro (sistema metrico) esterno | Calibro dell'ago | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) ago | Diametro (sistema metrico) esterno | Calibro dell'ago | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10442014
|
BD
304000 |
0.5 in. | 0.29 mm | 30 G | Yellow |
8.72€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10204444
|
BD
300635 |
0.5 in. | 0.4 mm | 27 G | Gray |
10.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12389169
|
BD
300400 |
1.0 in. | 0.5 mm | 25 G | Orange |
10.75€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12399169
|
BD
300800 |
1.0 in. | 0.6 mm | 23 G | Blu |
13.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10472204
|
BD
304432 |
1.5 in. | 0.8 mm | 21 G | Green |
20.30€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10518554
|
BD
300637 |
1.5 in. | 1.6 mm | 16 G | White |
109.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12349169
|
BD
304300 |
0.625 in. | 0.45 mm | 26 G | Brown |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10201211
|
BD
301300 |
1.5 in. | 0.9 mm | 20 G | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10234154
|
BD
301500 |
1.5 in. | 0.9 mm | 19 G | Crema |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10703815
|
BD
300300 |
0.375 in. | 0.45 mm | 26 G | Brown |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10162534
|
BD
304622 |
1.5 in. | 1.25 mm | 18 G | Rosa |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10030464
|
BD
304827 |
1.0 in. | 0.9 mm | 20 G | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10020654
|
BD
301900 |
2.0 in. | 1.25 mm | 18 G | Rosa |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.
- Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
- Fits Luer slip syringes—For use with SZR-150
- Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
- Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
- Stainless steel needles with epoxy resin adhesives
Specifica
Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives | |
Sì | |
Sì |
Esclusivamente monouso | |
Ago |