Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Forceps
Marca:  Usbeck Laborgeraete™ 3011
Codice prodotto. 10690093
  • 4.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Blunt
Straight
115 mm
Forceps
1 Pack
Stainless Steel
115 L mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Forceps > Length: 115mm; Blade Style: Straight