Learn More
Gilson™ Stainless Steel Frit
Marca: Gilson™ 02010-54
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.23 cm | |
HPLC Systems | |
0.5 μm | |
Frit |
0.63 cm | |
Stainless Steel | |
0.16 cm |
Titolo del prodotto
Gilson™ Stainless Steel Frit > Frit Diameter: 0.23cm; Ring Diameter: 0.63cm; Porosity: 0.5um