Learn More
Bochem™ Stainless Steel Lid
Bochem™ Stainless Steel Lid for use with 20, 25, and 100 Liter Stainless Steel containers.
116.00€ - 281.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stailness Steel Container |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10139840
|
Bochem™
8350 |
270mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10519821
|
Bochem™
8351 |
300mm |
153.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10672112
|
Bochem™
8357 |
250mm |
281.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Stainless Steel
- For use with containers
Specifica
Stainless Steel (18/10) | |
Stailness Steel Container |
Titolo del prodotto
Bochem™ Stainless Steel Lid