Learn More
Bochem™ Stainless Steel Lid
Bochem™ Stainless Steel Lid for use with 20, 25, and 100 Liter Stainless Steel containers.
Marca:  Bochem™ 8357
Codice prodotto. 10672112
  • 281.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless Steel
  • For use with containers
Specifica
Specifica
250mm
Stailness Steel Container
Stainless Steel (18/10)
Titolo del prodotto
Bochem™ Stainless Steel Lid > Diameter: 450mm