Learn More
Cole-Parmer™ Raccordi Luer in acciaio inox
Exceptionally durable Luer fittings suitable for harsh chemical environments. Cole-Parmer™ Stainless Steel Luer Fittings are easy to disassemble for cleaning.
Marca:  Cole-Parmer™ 41507-27
Codice prodotto. 15360334
  • 108.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Exceptionally durable Luer fittings suitable for harsh chemical environments. Cole-Parmer™ Stainless Steel Luer Fittings are easy to disassemble for cleaning.
  • Exceptional durability
  • Easy to disassemble for cleaning
  • Ideal for harsh chemical environments
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Ambienti chimici aggressivi
Male Luer lock x 1/4in. hose barb
Acciaio inox
1 Pack
Raccordo Luer
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Raccordi Luer in acciaio inox > Includes: Male Luer lock x 1/4in. hose barb