Learn More
Cole-Parmer™ Raccordi Luer in acciaio inox
Exceptionally durable Luer fittings suitable for harsh chemical environments. Cole-Parmer™ Stainless Steel Luer Fittings are easy to disassemble for cleaning.
108.00€ - 148.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale | Acciaio inox |
Da utilizzare con (applicazione) | Ambienti chimici aggressivi |
Quantità confezione | 1 Pack |
Product Type | Raccordo Luer |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15234743
|
Cole-Parmer™
41507-32 |
Male Luer lock x 1/4-28 UNF thread |
134.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15207086
|
Cole-Parmer™
41507-21 |
Female Luer x Male Luer Lock |
148.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15360334
|
Cole-Parmer™
41507-27 |
Male Luer lock x 1/4in. hose barb |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15247776
|
Cole-Parmer™
41507-34 |
Female Luer x 1/4-28 UNF thread |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Exceptionally durable Luer fittings suitable for harsh chemical environments. Cole-Parmer™ Stainless Steel Luer Fittings are easy to disassemble for cleaning.
- Exceptional durability
- Easy to disassemble for cleaning
- Ideal for harsh chemical environments
- Autoclavable
Specifica
Sì | |
Ambienti chimici aggressivi | |
Raccordo Luer |
Acciaio inox | |
1 Pack |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Raccordi Luer in acciaio inox