Learn More
Cole-Parmer™ Eliche per miscelatore in acciaio inox
Use these three-blade propellers alone or mount several on a single shaft for thorough agitation. Stainless Steel Mixer Propellers are ideal for general-purpose mixing.
94.30€ - 95.65€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | General-purpose mixing |
---|---|
Quantità | 1 ciascuno |
Tipo | Mixer Propeller |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Diametro ventola (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Diametro ventola (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11720039
|
Cole-Parmer™
04552-55 |
Bore: 10 mm | 51 mm |
94.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11789929
|
Cole-Parmer™
04552-50 |
Bore: 8 mm | 51 mm |
95.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11820130
|
Cole-Parmer™
04552-60 |
76.2 mm | 76 mm |
94.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Propellers are made from electropolished 316 stainless steel
Specifica
General-purpose mixing | |
1 ciascuno | |
Mixer Propeller |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Eliche per miscelatore in acciaio inox