Learn More
IKA™ Stainless Steel Plate Stand
Use this plate stand with IKA digital magnetic stirrers. IKA Plate Stands features sturdy stainless steel construction and a slip resistant foil.
Marca:  IKA™ 0003160000
373.69 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10346641
  • 403.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use this plate stand with IKA digital magnetic stirrers. IKA Plate Stands features sturdy stainless steel construction and a slip resistant foil.
  • Diameter of support rod: 16mm 
  • Max. load: 5kg 
  • Dimensions (D x W): 316 x 200mm 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Acciaio inox
16 mm
Rettangolare
1 ciascuno
560 mm
Supporto per piastre
Grigio
5 kg
Titolo del prodotto
IKA™ Stainless Steel Plate Stand > For 16mm dia. rods