Learn More
IKA™ Stainless Steel Plate Stand
Use this plate stand with IKA digital magnetic stirrers. IKA Plate Stands features sturdy stainless steel construction and a slip resistant foil.
384.00€ - 403.00€
Specifica
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Diametro (sistema metrico) asta | 16 mm |
Product Type | Supporto per piastre |
Forma | Rettangolare |
Colore | Grigio |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10346641
|
IKA™
0003160000 |
560 mm |
403.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10354581
|
IKA™
0003160100 |
800 mm |
384.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Use this plate stand with IKA digital magnetic stirrers. IKA Plate Stands features sturdy stainless steel construction and a slip resistant foil.
- Diameter of support rod: 16mm
- Max. load: 5kg
- Dimensions (D x W): 316 x 200mm
Specifica
Acciaio inox | |
Supporto per piastre | |
Grigio | |
5 kg |
16 mm | |
Rettangolare | |
1 ciascuno |
Titolo del prodotto
IKA™ Stainless Steel Plate Stand