Learn More
Swann-Morton™ Bisturi chirurgici in acciaio inox
Use for convenience in user environments: on the ward, in emergency or trauma units or even out in the field with paramedics. Swann Morton™ Stainless Steel Surgical Scalpels come in single peel packs.
Marca: Swann-Morton™ 0507
Descrizione
- Stainless steel blade
- Polystyrene handle
- Individually wrapped
- Sterile
- Disposable
Specifica
Acciaio inox | |
N. 21 | |
Sterile |
Per procedure ortopediche e di chirurgia generale | |
Sì | |
Polistirene |