Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves
Constructed with a soft solder seam, and a sieve of stainless steel cloth.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 552.025.222-046
Codice prodotto. 11729259
  • 112.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel ring construction
  • Stainless steel sieve cloth/skin
  • Soft solder seam
  • Heat resistant
  • Available in a variety of sieve mesh sizes
Specifica
Specifica
Heat resistant up to 170°C
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
No. 35
Acciaio inox
Stainless Steel
500 μm
Internal: 25 mm
200 mm
35 Mesh
35
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves > Pore Size: 500 μm