Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves
Constructed with a soft solder seam, and a sieve of stainless steel cloth.
112.00€ - 163.00€
Specifica
Descrizione | Heat resistant up to 170°C |
---|---|
Certificazione/Conformità | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Altezza (sistema metrico) | Internal: 25 mm |
Materiale del telaio | Acciaio inox |
Mesh Material | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11774369
|
Linker Industrietechnik™
550.025.222-022 |
63 μm |
120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11799249
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-035 |
200 μm |
112.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12644556
|
Linker Industrietechnik™
550.025.222032 |
150 μm |
163.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11719259
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-043 |
400 μm |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11819110
|
Linker Industrietechnik™
550.025.222038 |
250 μm |
123.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11729259
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-046 |
500 μm |
112.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11749259
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-051 |
800 μm |
114.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11769259
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-054 |
1 mm |
114.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Stainless steel ring construction
- Stainless steel sieve cloth/skin
- Soft solder seam
- Heat resistant
- Available in a variety of sieve mesh sizes
Specifica
Heat resistant up to 170°C | |
Internal: 25 mm | |
Stainless Steel |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 | |
Acciaio inox |
Titolo del prodotto
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves