Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves
Constructed with a soft solder seam, and a sieve of stainless steel cloth.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 550.025.222038
Codice prodotto. 11819110
  • 123.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel ring construction
  • Stainless steel sieve cloth/skin
  • Soft solder seam
  • Heat resistant
  • Available in a variety of sieve mesh sizes
Specifica
Specifica
Heat resistant up to 170°C
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
No. 60
Acciaio inox
Stainless Steel
250 μm
Internal: 25 mm
50 mm
60 Mesh
60
Titolo del prodotto
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves > Pore Size: 250 μm