missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1

Marca:  RETSCH 60.106.004750

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10279111

  • 112.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

1 Each
Test Sieve
Shaker AS 200
40mm
100 mm
Stainless Steel
4.75 mm
ISO 3310/1
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Acciaio inox
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1 > Pore Size: 4.75 mm

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato