Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of micrometer pore sizes.
Marca:  RETSCH 60.122.000280
Codice prodotto. 10699911
  • 118.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Struttura in acciaio inox con rete metallica
  • Diametro: 200 mm
  • Altezza: 25 mm
  • ISO 3310/1
Specifica
Specifica
1 ciascuno
Setaccio per test
Agitatore AS 200
25 mm
200 mm
Acciaio inox
280 μm
ISO 3310/1. Serie principali R’10 in base a DIN 323.
Certificato di conformità
Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle
Acciaio inox
Titolo del prodotto
RETSCH Stainless-Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1 > Pore Size: 280 μm