Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Marca:  RETSCH 60.132.031500
Codice prodotto. 10576022
  • 182.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each
Test Sieve
Shaker AS 200
50mm
200 mm
Stainless Steel
31.5 mm
ASTM E 11
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Acciaio inox
Titolo del prodotto
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11 > Pore Size: 31.5 mm