Learn More
Agencinox™ Stainless Steel Trolleys
Use these trolleys for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Trolleys are made of 18/10 stainless steel with bright polish finishing.
590.00€ - 999.00€
Specifica
Product Type | Carrelli |
---|---|
Include | Ripiani |
Capacità portata carico (sistema metrico) | 100 kg |
N. di ruote | 4 |
N. di ripiani | 2 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11789493
|
Agencinox™
4212M |
600 x 400 mm |
999.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11769503
|
Agencinox™
445 |
600 x 430 mm |
590.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11789503
|
Agencinox™
745 |
750 x 500 mm |
690.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Heavy duty structure
- Easy cleaning
- With 2 handles, shaped trays
- Frame: 18/10 stainless steel tube diam. 25mm
- Castors diam. 75mm
Specifica
Carrelli | |
100 kg | |
2 |
Ripiani | |
4 |
Titolo del prodotto
Agencinox™ Stainless Steel Trolleys