Learn More
Agencinox™ Stainless Steel Trolleys
Use these trolleys for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Trolleys are made of 18/10 stainless steel with bright polish finishing.
Marca:  Agencinox™ 4212M
Codice prodotto. 11789493
  • 999.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Heavy duty structure
  • Easy cleaning
  • With 2 handles, shaped trays
  • Frame: 18/10 stainless steel tube diam. 25mm
  • Castors diam. 75mm
Specifica
Specifica
600 x 400 mm
Ripiani
Acciaio inox 18/10
2
Carrelli
100 kg
4
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Agencinox™ Stainless Steel Trolleys > Dimensions (L x W): 600 x 400mm