missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atrow™ Cestello in filo metallico in acciaio inox

Load materials for storage, cleaning, chemical baths and more. Atrow™ Stainless Steel Wire Basket with Handle is available in a cylindrical or square shape in a variety of sizes. Each is made of vertical stainless steel bars and features a hinged handle for easy handling.

Marca:  Atrow™ 811661

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11782983

  • 90.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Stainless steel is durable, resistant to rust and corrosion, and can be used in a wide range of temperatures. This enables these material handling baskets to be used in a wide range of applications, including workspace organization, cleaning and rinsing, chemical baths and temperature cycling.

  • Round baskets with diameters from 140mm–300mm
  • Square baskets with side lengths of 125mm–200mm
  • Baskets can be submerged and used in high and low temperature environments
Specifica

Specifica

per il sollevamento
Acciaio inox
1 ciascuno
160 mm
Cestello
Rotondo
160mmID x 160mmH
160 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Atrow™ Cestello in filo metallico in acciaio inox > Shape: Cylindrical; Dimensions: 160mm Dia x 160mmH

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato