Learn More
Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square, 2 Cross-ties
Place laboratory items in the Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square, 2 Cross-ties. .
Marca:  Bochem™ 10076
Codice prodotto. 10234271
  • 263.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Mesh width 8x8x1mm,
  • Square
  • Stainless Steel
  • 2 cross-ties
Specifica
Specifica
Wire Basket
600 mm
Lungh. 600 x larg. 400 mm
600 x 400 x 300 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square, 2 Cross-ties > Dimensions (L x W x H): 600 x 400 x 300mm