Learn More
IBA Lifesciences StarGate pESG-IBA Vectors for Mammalian Expression
GREENER_CHOICE
Designed for high-level constitutive expression of recombinant proteins in a wide range of Mammalian host cells through the CMV promoter, with replication in cell lines that are latently infected with SV40 large T antigen.
220.00€ - 286.00€
Specifica
Formato Liquid
Da utilizzare con (apparecchiatura) StarGate™ System, Mammalian Host Cells
Agente inducente SV40 large T antigen (e.g. COS1 or COS7)
pH 8
Promotore Human CMV Immediate-early
Visualizza altre specifiche
Prodotti 26
Codice del prodotto Marca Descrizione Protein Tag Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Protein Tag Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15653778
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4400-001
pESG-IBA wt1 Untagged Ampicillin Resistance cassette and Neomycin resistance gene
286.00€
5µg
15663778
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4401-001
pESG-IBA wt2 Untagged BM40 signal
286.00€
5µg
15673778
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4403-001
pESG-IBA 3 Strep-tag for C-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15683778
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4405-001
pESG-IBA 5 Strep-tag for N-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15693778
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4423-001
pESG-IBA 23 Strep-tag for C-terminal and GST-tag for N-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15603788
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4425-001
pESG-IBA 25 GST Tag for N-terminal Neomycin resistance gene Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15613788
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4433-001
pESG-IBA 33 His Tag (6x) for C-terminal Neomycin resistance gene Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15623788
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4435-001
pESG-IBA 35 His Tag (6x) for N-terminal Neomycin resistance gene Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15633788
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4443-001
pESG-IBA 43 His Tag (6x) for N-terminal and Strep-tag for C-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15643788
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4445-001
pESG-IBA 45 Strep-tag for N-terminal and His Tag (6x) for C-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15653788
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4462-001
pESG-IBA 62 Strep-tag for C-terminal and FLAG-tag for N-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15663788
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4463-001
pESG-IBA 63 FLAG-tag for C-terminal Neomycin resistance gene Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15673788
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4464-001
pESG-IBA 64 Strep-tag for N-terminal and FLAG-tag for C-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15683788
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4465-001
pESG-IBA 65 FLAG-tag for N-terminal Neomycin resistance gene Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15693788
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4502-001
pESG-IBA 102 Twin-Strep-tag for C-terminal BM40 signal, Ampicillin Resistance cassette and Neomycin resistance gene
286.00€
5µg
15603798
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4503-001
pESG-IBA 103 Twin-Strep-tag for C-terminal Neomycin resistance gene
286.00€
5µg
15613798
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4504-001
pESG-IBA 104 Twin-Strep-tag for N-terminal BM40 signal, Ampicillin Resistance cassette and Neomycin resistance gene
286.00€
5µg
15623798
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4505-001
pESG-IBA 105 Twin-Strep-tag for N-terminal Neomycin resistance gene
286.00€
5µg
15633798
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4523-001
pESG-IBA 123 Twin-Strep-tag for C-terminal and GST-tag for N-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15643798
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4542-001
pESG-IBA 142 His Tag (6x) for N-terminal and Twin-Strep-tag for C-terminal BM40 signal and Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15653798
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4543-001
pESG-IBA 143 His Tag (6x) for N-terminal and Twin-Strep-tag for C-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15663798
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4545-001
pESG-IBA 145 Twin-Strep-tag for N-terminal and His Tag (6x) for C-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15673798
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4562-001
pESG-IBA 162 Twin-Strep-tag for C-terminal and FLAG-tag for N-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15683798
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4564-001
pESG-IBA 164 Twin-Strep-tag for N-terminal and FLAG-tag for C-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15693798
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4567-001
pESG-IBA 167 Twin-Strep-tag/FLAG-tag for N-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
15603808
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
5-4568-001
pESG-IBA 168 Twin-Strep-tag/FLAG-tag for C-terminal Neomycin resistance gene
266.00€
5µg
Descrizione
Descrizione
pESG-IBA mammalian expression vectors
pESG-IBA is a small expression vector recommended for transient expression of proteins in cell lines providing SV40 large T-antigen for extrachromosomal replication with SV40 ori.
  • NeoR for generation of stable cells lines.
  • Cytomegalovirus immediate-early (CMV) promoter: high level constitutive expression
  • SV40 ori: origin of replication for extrachromosomal replication driven by SV40 large T-antigen (as provided by HEK293T or COS-1, -3, -7 cells)
  • ColE1 + Amp: for propagation in E. coli
  • NeoR: neomycin resistance gene to generate stable cell lines
  • BM40: secretion signal to transfer the expressed protein into the medium (not for all vectors available)
Please note that cloning into pESG-IBA Acceptor Vectors compulsorily requires the restriction enzyme Esp3I since no other MCS for the integration of a gene of interest is available. In addition to the direct cloning of the gene of interest into pESG-IBA vectors with Esp3I, another option via a so-called Entry-Vector is possible.since no other MCS for the integration of a gene of interest is available. In addition to the direct cloning of the gene of interest into pESG-IBA vectors with Esp3I, another option via a so-called Entry-Vector is possible.
Specifica
Specifica
Liquid
SV40 large T antigen (e.g. COS1 or COS7)
Human CMV Immediate-early
20 μL TE buffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg
250 ng/μL
Clear
StarGate™ System, Mammalian Host Cells
8
Acceptor Vector for mammalian expression
2°C to 8°C for frequent usage, -20°C for long-term storage
5 μg
Cloning Genes of Interest for Use in Functional Expression, Purification, Detection, Immobilization or Separation of Recombinant Proteins
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 months