Learn More
Staurosporine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15405149
Staurosporine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15405149
10 mg
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Codice prodotto. 15405149
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62837.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Staurosporine (staurosporin, CAS # 62996-74-1) is a bacterial alkyloid isolated from Streptomyces staurosporeus.
Broad spectrum protein kinase inhibitor Staurosporine is used as anti-fungal and anti-hypertensive, which results to study the anti-cancer treatment. It acts as a precursor to protein kinase inhibitor midostaurin. It is also used to induce cell death in Swiss Webster primary macrophage cells and to study the effect of caspase activation on human sperm quality.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Staurosporine is an indolocarbazole alkaloid capable of permeating cell membranes
  • Staurosporine has anti-cancer properties that can induce apoptosis
  • Staurosporine is a broad inhibitor of protein kinases, preventing growth and division cycles
Application
  • Staurosporine is used for research on acute myeloid leukemia
  • It is suitable for research applications including cell culture and biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62996-74-1
Formula molecolare C28H26N4O3
Molecular Weight (g/mol) 466.541
Numero MDL MFCD00077402
InChI Key HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Sinonimo Antibiotic AM-2282
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Staurosporine
Tipo Staurosporine
Forma fisica Powder
Punto di fusione 240°C to 243°C
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Beilstein 1060573
Indice di Merck 14,8802
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO or ethanol;Soluble in dimethyl sulfoxide ,dimethyl formamide,ethyl acetate,hot acetone and ethanol; Slightly soluble in chloroform and methanol; Insoluble in water.
Peso formulazione 466.54
Percent Purity ≥99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP07L019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/03/2025 Catalog NumberJ62837.#0,J62837.MA,J62837.M^
Numero di lottoN14L002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/02/2025 Catalog NumberJ62837.#0,J62837.MA,J62837.M^
Numero di lottoN14L001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/02/2025 Catalog NumberJ62837.#0,J62837.MA,J62837.M^
Numero di lottoM09L022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/01/2025 Catalog NumberJ62837.#0,J62837.MA,J62837.M^
Numero di lottoX18K044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog NumberJ62837.#0,J62837.MA,J62837.M^
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Staurosporine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Staurosporine
Titolo del prodotto
Staurosporine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >