Learn More
Carl Zeiss™ Stemi 305 EDU Microscope Set
Compact Greenough stereo microscope with 5:1 zoom for biological education, labs and production environments.
Marca: Carl Zeiss™ 435063-9010-100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- This compact Greenough stereo microscope allows you to observe your samples as they are: three-dimensional and crisp in contrast and no preparation required.
- The Stemi 305 is an easy-to-use microscope, requires minimal setup, everything is integrated including long-living LED illumination for both reflected and transmitted light.
- Spot Illuminator K LED - Single spot for brightfield and darkfield epi-illumination, Thread M24x0.5 for polarizer, Height adjustable, inclinable, zoomable.
Specifica
Da 50 a 60 Hz | |
Microscope Set | |
scelta di ottiche intercambiabili, stativo, illuminatore, retini per oculari, gliding, snodo sferico e piani con rotazione, supporto ergonomico per le mani K LAB, software e fotocamere. | |
Da 100 a 240 V | |
Sistema di base: Da 8x a 40x; con lenti intercambiabili: Da 4 a 200x |
Stemi 305 | |
LED | |
Da 400 lp/mm a 1.25μ m | |
Sistema Greenough | |
Attività di allineamento, hobby e applicazioni private, ingegneria meccanica, industria del legno e della carta, industria aerospaziale |
Titolo del prodotto
Carl Zeiss™ Stemi 305 EDU Microscope Set >