Learn More
Merck Sistema di filtrazione a vuoto, sterile, a sgancio rapido Stericup - GP
Il sistema di filtrazione sottovuoto Stericup™ rappresenta il processo monouso più efficiente per la preparazione di terreni sterili. Combina un'unità filtrante Steritop™ con una fiasca di raccolta per l'elaborazione e la conservazione di volumi compresi tra 150 e 1,000 ml in un unico formato pronto all'uso.
Marca:  Merck S2GPU10RE
Codice prodotto. 15969180
  • 387.00€ / pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear with blue adapter
Membrane Filter
Polystyrene
Sterile
Bottle Top Filter
500 mL
299 mm
73 mm
Single-use
PES
0.22 μm
Sterile filtration
1000 mL
299 mm
12.5 cm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Merck Sistema di filtrazione a vuoto, sterile, a sgancio rapido Stericup - GP > 1000 mL, 500 mL - receiver