Learn More
Merck Sistema di filtrazione a vuoto, sterile, a sgancio rapido Stericup - GP
Il sistema di filtrazione sottovuoto Stericup™ rappresenta il processo monouso più efficiente per la preparazione di terreni sterili. Combina un'unità filtrante Steritop™ con una fiasca di raccolta per l'elaborazione e la conservazione di volumi compresi tra 150 e 1,000 ml in un unico formato pronto all'uso.
154.00€ - 436.00€
Specifica
Colore | Trasparente con adattatore blu |
---|---|
Monouso | Single-use |
Dimensione del poro | 0.22 μm |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Filtrazione sterile |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) ricevitore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) ricevitore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15949180
|
Merck
S2GPU01RE |
150 ml | 150 mL |
154.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15959180
|
Merck
S2GPU02RE |
250 ml | 250 mL |
199.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15969180
|
Merck
S2GPU10RE |
1000 mL | 500 mL |
387.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15979180
|
Merck
S2GPU11RE |
1000 mL | 1000 mL |
436.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
The Stericup™ vacuum filtration system is the most efficient single-use, disposable Bottle Top Filter process for sterile media preparation. It combines a Steritop™ filter unit with a receiver flask for processing and storing volumes from 150 mL to 1000 mL in a single, ready-to-use format.
Tutte le caratteristiche che hanno reso gli originali filtri Stericup™ un elemento fondamentale nei laboratori in tutto il mondo rimangono al centro del sistema Stericup™ Quick Release.
- Membrana Millipore™ dalle prestazioni comprovate con tecnologia leader del settore che offre portate elevate, nonché assorbimento proteico e volumi di ritenzione ridotti.
- Il flacone di raccolta compatto e facile da impugnare garantisce il controllo e la stabilità durante la filtrazione, rendendo il filtro Stericup™ Quick Release ideale per l'uso in cappe a flusso laminare.
- Le filettature incassate del tappo garantiscono la sterilità anche quando il set è rivolto verso il basso, mentre le alette ne consentono il posizionamento laterale evitando spostamenti o cadute accidentali.
- La parte inferiore del flacone di raccolta è leggermente rientrata, in modo da poter sovrapporre le fiasche con tappo per comodità di conservazione
- La linguetta integrata nel flacone di raccolta consente di fissare facilmente i dischi prefiltro (non inclusi) per soluzioni difficili da filtrare.
- Il flacone di raccolta è realizzato in durevole polistirene trasparente e l'intera unità è sterilizzata con irradiazione gamma.
- I filtri a membrana in PES Express™ PLUS, testati per le cellule staminali, proteggono la vitalità del terreno di crescita.
Order Info
Sistema di filtrazione a vuoto, sterile, a sgancio rapido Stericup - GP
Specifica
Trasparente con adattatore blu | |
0.22 μm | |
Filtrazione sterile | |
73 mm |
Single-use | |
Sterile | |
Sistema di filtrazione a vuoto, sterile, a sgancio rapido Stericup - GP |