Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri quadrate da 100 mm Sterilin™
GREENER_CHOICE
Varie applicazioni possibili con le piastre di Petri Thermo Scientific™ Sterilin™ quadrate da 100 mm, disponibili sia nei formati a scomparti che senza.
Marca:  Thermo Scientific™ 103-17
272.35 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11339273
  • 483.00€ / pezzi 120
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Varie applicazioni possibili con le piastre di Petri Thermo Scientific™ Sterilin™ quadrate da 100 mm, disponibili sia nei formati a scomparti che senza. Prodotto asettico realizzato in ambienti sterili (classe 7 ISO14644) per impedire qualsiasi contaminazione microbiologica.
NON DISPONIBILE IN AMERICA
Non-compartmentalized:
  • Ideal for antibiotic sensitivity testing when a large surface area and very flat base is required
Compartmentalized:
  • Ideal for small volume liquid media work or for sample storage
  • °
Informazioni per l'ordine:
Not currently available in North America
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Petri dish, 100mm
Square
Piastra di Petri
120
Selectable
Piatto
Sterili
25
4
20.8 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Piastre di Petri quadrate da 100 mm Sterilin™ >