Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri quadrate da 100 mm Sterilin™
GREENER_CHOICE
Varie applicazioni possibili con le piastre di Petri Thermo Scientific™ Sterilin™ quadrate da 100 mm, disponibili sia nei formati a scomparti che senza.
386.00€ - 483.00€
Specifica
Descrizione Petri dish, 100mm
Forma del fondo Piatto
Forma Square
Sterilità Sterili
Tipo Piastra di Petri
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Conteggio pozzetti Sfiato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Conteggio pozzetti Sfiato Prezzo Quantità e disponibilità  
11339273
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
103-17
25 Selectable
483.00€
pezzi 120
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11349273
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
109-17
1 No
386.00€
pezzi 120
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Varie applicazioni possibili con le piastre di Petri Thermo Scientific™ Sterilin™ quadrate da 100 mm, disponibili sia nei formati a scomparti che senza. Prodotto asettico realizzato in ambienti sterili (classe 7 ISO14644) per impedire qualsiasi contaminazione microbiologica.
NON DISPONIBILE IN AMERICA
Senza scomparti:
  • Ideali per test di sensibilità agli antibiotici quando è richiesta un'ampia superficie e una base molto piatta
Con scomparti:
  • Ideali per lavori con terreni liquidi di piccolo volume o per la conservazione di campioni
  • Ciascuno dei 25 scomparti ha una superficie di 3.7 cm2 e una capacità di 5 ml
  • Il coperchio è dotato di posizioni di sfiato o non selezionabili, in cui il coperchio può essere ruotato di 90° per consentire lo sfiato o meno della piastra
Informazioni per l'ordine:
Attualmente non disponibili in Nord America
Specifica
Specifica
Petri dish, 100mm
Square
Piastra di Petri
4
Piatto
Sterili
120
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Piastre di Petri quadrate da 100 mm Sterilin™