Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 to 140mm Petri Dishes
Save incubator space with Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 to 140mm Petri Dishes. These small dishes are suitable for most applications.
Marca: Thermo Scientific™ 121V
429.18 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Save incubator space with Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 to 140mm Petri Dishes. These small dishes are suitable for most applications.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- Smaller sizes are ideal for use when savings in incubator space are required
- 55mm dish accommodates 47mm membrane filters making it suitable for water testing
- 50mm diameter dish (catalog number 124) is over 20mm deep and designed for use with liquid media to aid handling
- 140mm dish is produced and tested in accordance with the EN ISO 24998 Petri dish standard which includes stringent dimensional controls
- Aseptically manufactured
Specifica
Round | |
Non-treated | |
800 | |
3 | |
11 in. |
Aseptically Manufactured | |
Piastra di Petri | |
10 | |
11 mm | |
35 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
M457840 | Certificato di conformità | 04/12/2024 | 121V |
M420870 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 121V |
M527000 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 121V |
M390670 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 121V |
M540670 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 121V |