Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 to 140mm Petri Dishes
Save incubator space with Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 to 140mm Petri Dishes. These small dishes are suitable for most applications.
222.00€ - 586.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11329283
![]() |
Thermo Scientific™
121V |
35 mm | 11 mm | 3 |
586.00€
pezzi 800 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11359273
![]() |
Thermo Scientific™
122-17 |
50 mm | 14 mm | 1 |
385.00€
pezzi 700 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11369273
![]() |
Thermo Scientific™
123-17 |
60 mm | 15 mm | 1 |
367.00€
pezzi 540 |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10655821
![]() |
Thermo Scientific™
124-17 |
50 mm | 20.3 mm | 1 |
444.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11749242
![]() |
Thermo Scientific™
PF55 |
55 mm | 12 mm | No |
477.00€
pezzi 1620 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11339283
![]() |
Thermo Scientific™
501V |
139 mm | 21.1 mm | 3 |
222.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
Save incubator space with Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 to 140mm Petri Dishes. These small dishes are suitable for most applications.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- 50mm diameter dish (catalog number 124) is over 20mm deep and designed for use with liquid media to aid handling
- 55mm dish accommodates 47mm membrane filters making it suitable for water testing
- 140mm dish is produced and tested in accordance with the EN ISO 24998 Petri dish standard which includes stringent dimensional controls
Specifica
Round | |
Piastra di Petri |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 to 140mm Petri Dishes