Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
GREENER_CHOICE
Facilitate sample collection and transportation to the lab in a single container using Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ to reduce risk of cross-contamination.
Marca:  Thermo Scientific™ 192-17
205.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11748938
  • 279.00€ / pezzi 50
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Facilitate sample collection and transportation to the lab in a single container using Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ to reduce risk of cross-contamination.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Individually wrapped and sterilized by gamma irradiation
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • Available in either clear or blue polystyrene
  • Handle neatly snaps off after sample collection for ease of transportation
  • Choice of handle length to accommodate the majority of sampling applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Dippa Screw Cap
Polystyrene
250 mL
Screw Cap
334 mm
Yes
Sterile
Metallo
Clear
Documenti
Brochures
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM555310 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/02/2025 Catalog Number192-17,19217
Numero di lottoM555290 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/02/2025 Catalog Number192-17,19217
Numero di lottoM553710 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/01/2025 Catalog Number192-17,19217
Numero di lottoM553720 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/01/2025 Catalog Number192-17,19217
Numero di lottoM552080 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/01/2025 Catalog Number192-17,19217
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ >