Learn More
Corning™ Provette per coltura monouso PYREX™ con estremità filettata
In vetro borosilicato per l'uso con campioni sensibili al rilascio da provette in plastica. Le provette per coltura filettate dal fondo arrotondato Corning™ Pyrex™ sono progettate per attività batteriologiche generiche e di coltura di tessuti.
Marca: Corning™ 99449-16
110.27 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
A round bottom tube without marking spot. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
For caps, see Cat. No. 99999.
Specifica
Filettato | |
100 mm | |
Sì | |
Nessuno | |
15-415 | |
Sì | |
16 mm | |
Culture Tube |
11.5 ml | |
Vetro borosilicato | |
Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali | |
Sfusi | |
Non-sterile | |
No | |
Senza |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning