Learn More
Corning™ Provette per coltura monouso PYREX™ con estremità filettata
In vetro borosilicato per l'uso con campioni sensibili al rilascio da provette in plastica. Le provette per coltura filettate dal fondo arrotondato Corning™ Pyrex™ sono progettate per attività batteriologiche generiche e di coltura di tessuti.
Marca: Corning™ 99449-13
Descrizione
A round bottom tube without marking spot. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
For caps, see Cat. No. 99999.
Specifica
Filettato | |
100 mm | |
Sì | |
Nessuno | |
13-415 | |
Sì | |
13 mm | |
Culture Tube |
7.5 ml | |
Vetro borosilicato | |
Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali | |
Sfusi | |
Non-sterile | |
No | |
Senza |