Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90mm Petri Dishes
GREENER_CHOICE
Culture microorganisms on solid media using these shallow dishes that maximize incubator space and feature a mirror finish that ensures high optical quality.
Marca:  Thermo Scientific™ 101RT/C
113.99 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15370366
  • 180.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Culture microorganisms on solid media using Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90mm Petri Dishes. These shallow dishes maximize incubator space and feature a mirror finish that ensures high optical quality.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Ideal for use in automatic plate pourers
  • Manufactured from non-cytotoxic virgin polystyrene
  • Mirror finished molds ensure high optical clarity
  • Available either aseptically manufactured or terminally sterilized by gamma irradiation
  • Available in single, triple and nonvented formats
  • Triple vented—aids gaseous exchange; ideally suited for short-term work
  • Single vented—limits gaseous exchange, minimizes evaporation and dehydration; ideally suited for long-term work
  • Nonvented—most suitable for anaerobic and long-term work
  • Shallow dish is ideal for maximizing incubator space
  • In vitro use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Produced and tested in accordance with the EN ISO 24998:2008 Petri dish standard which includes stringent dimensional controls.
Polistirene
Non-sterile
500
No
90 mm
Petri dish, 90mm
Round
Piastra di Petri
20
15.7 mm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM345290 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/12/2024 Catalog Number101RT/C
Numero di lottoM345280 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/12/2024 Catalog Number101RT/C
Numero di lottoM352760 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number101RT/C
Numero di lottoM349350 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number101RT/C
Numero di lottoKM348030 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number101RT/C
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90mm Petri Dishes >